1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydroindole, 6,7-Dihydro-1H-indol-4(5H)-one
T1435-25G T1435-5G
TCIAT1435-25GEA 1225 NOK
TCIAT1435-25G TCIAT1435-5G
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one ≥99.0% (by GC)
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one
Formel: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
MDL nummer: MFCD00075438
CAS-nummer: 13754-86-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 186.0 to 191.0 deg-C