1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-mannopyranose ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (2S,3S,4R,5R,6R)-6-(Acetoxymethyl)-3-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-mannopyranose
T1459-1G T1459-5G
TCIAT1459-1GEA 1025 NOK
TCIAT1459-1G TCIAT1459-5G
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-mannopyranose ≥97.0% (by GC)
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-mannopyranose
Formel: C₁₄H₂₀O₁₀
MW: 348,30 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00012354
CAS-nummer: 18968-05-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -24.0 deg (C=1.4, CHCl3)
Solubility in Chloroform very faint turbidity