3,3,5,5-Tetramethyl-1-pyrroline-N-oxide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T1554-1G T1554-100MG
TCIAT1554-1GEA 4800 NOK
TCIAT1554-1G TCIAT1554-100MG
3,3,5,5-Tetramethyl-1-pyrroline-N-oxide ≥98.0% (by GC)
3,3,5,5-Tetramethyl-1-pyrroline-N-oxide
Formel: C₈H₁₅NO
MW: 141,21 g/mol
Kokepunkt: 73 °C
Smeltepunkt: 61 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010542
CAS-nummer: 10135-38-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C