2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl hydrazide ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonohydrazide
T1591-25G T1591-5G
TCIAT1591-25GEA 4125 NOK
TCIAT1591-25G TCIAT1591-5G
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl hydrazide ≥95.0% (by titrimetric analysis)
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl hydrazide
Formel: C₁₅H₂₆N₂O₂S
MW: 298,45 g/mol
Smeltepunkt: 122°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00014750
CAS-nummer: 39085-59-1
EINECS: 254-282-7
FN: 1325
ADR: 4.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium bromate Method) min. 95.0 %