(S)-2-Methylbutyl-p-toluenesulphonate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: p-Toluenesulphonic Acid (S)-2-Methylbutyl Ester
T1595-25G T1595-5G
TCIAT1595-25GEA 2250 NOK
TCIAT1595-25G TCIAT1595-5G
(S)-2-Methylbutyl-p-toluenesulphonate ≥95.0% (by GC)
(S)-2-Methylbutyl-p-toluenesulphonate
Formel: C₁₂H₁₈O₃S
MW: 242,33 g/mol
MDL nummer: MFCD00013399
CAS-nummer: 38261-81-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %