Tris(2,6-dimethoxyphenyl)phosphine ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
T1614-25G T1614-5G
TCIAT1614-25GEA 3925 NOK
TCIAT1614-25G TCIAT1614-5G
Tris(2,6-dimethoxyphenyl)phosphine ≥97.0% (by HPLC)
Tris(2,6-dimethoxyphenyl)phosphine
Formel: C₂₂H₂₃O₄P
MW: 382,4 g/mol
MDL nummer: MFCD00192558
CAS-nummer: 85417-41-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c35bcfe12e7c28eaff1b89b5a70260420d91023&vid=6c35bcfe12e7c28eaff1b89b5a70260420d91023&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Lambda max. 287.0 to 293.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 300 (MeOH, 287.0 to 293.0 nm)