Tri(2-thienyl)phosphine ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Tri(thiophen-2-yl)phosphine
T1666-1G T1666-5G
TCIAT1666-1GEA 1150 NOK
TCIAT1666-1G TCIAT1666-5G
Tri(2-thienyl)phosphine ≥96.0% (by GC)
Tri(2-thienyl)phosphine
Formel: C₁₂H₉PS₃
MW: 280,36 g/mol
Kokepunkt: 205°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00015471
CAS-nummer: 24171-89-9
EINECS: 246-059-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Amber to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %