5-(Trimethylsilyl)-1,2,3,4,5-pentamethyl-1,3-cyclopentadiene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Trimethyl(1,2,3,4,5-pentamethylcyclopenta-2,4-dien-1-yl)silane, Trimethylsilylpentamethylcyclopentadiene
T1670-1ML T1670-5ML
TCIAT1670-1MLEA 745 NOK
TCIAT1670-1ML TCIAT1670-5ML
5-(Trimethylsilyl)-1,2,3,4,5-pentamethyl-1,3-cyclopentadiene ≥95.0% (by GC)
5-(Trimethylsilyl)-1,2,3,4,5-pentamethyl-1,3-cyclopentadiene
Formel: C₁₃H₂₄Si
MW: 208,42 g/mol
Flash punkt: 76°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00151193
CAS-nummer: 87778-95-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %