1-(Triisopropylsilyl)pyrrole ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
1-(Triisopropylsilyl)-1H-pyrrole
T1677-25ML
T1677-5ML
TCIAT1677-25MLEA
3600
NOK
TCIAT1677-25ML
TCIAT1677-5ML
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole ≥96.0% (by GC)
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole
Formel:
C₁₃H₂₅NSi MW: 223,44 g/mol Flash punkt: 107°C |
MDL nummer:
MFCD00054932 CAS-nummer: 87630-35-1 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |