Tris(4-iodophenyl)amine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T1724-25G T1724-5G
TCIAT1724-25GEA 2800 NOK
TCIAT1724-25G TCIAT1724-5G
Tris(4-iodophenyl)amine ≥97.0% (by GC)
Tris(4-iodophenyl)amine
Formel: C₁₈H₁₂I₃N
MDL nummer: MFCD01321198
CAS-nummer: 4181-20-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C