5,10,15,20-Tetrakis(3,5-dihydroxyphenyl)porphyrin ≥90.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 5,10,15,20-Tetrakis(3,5-dihydroxyphenyl)-21H,23H-porphine
T1815-1G T1815-100MG
TCIAT1815-1GEA 8650 NOK
TCIAT1815-1G TCIAT1815-100MG
5,10,15,20-Tetrakis(3,5-dihydroxyphenyl)porphyrin ≥90.0% (by HPLC)
5,10,15,20-Tetrakis(3,5-dihydroxyphenyl)porphyrin
Formel: C₄₄H₃₀N₄O₈
MW: 742,74 g/mol
MDL nummer: MFCD02093497
CAS-nummer: 145764-54-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Lambda max. 415.0 to 419.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 5000 (MeOH, 415.0 to 419.0 nm)