1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea ≥94.0% (by total nitrogen basis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (3-Ureidopropyl)trimethoxysilane
T1915-25G T1915-250G
TCIAT1915-25GEA 405 NOK
TCIAT1915-25G TCIAT1915-250G
1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea ≥94.0% (by total nitrogen basis)
1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea
Formel: C₇H₁₈N₂O₄Si
MW: 222,32 g/mol
Flash punkt: 98°C
MDL nummer: MFCD00216654
CAS-nummer: 23843-64-3
EINECS: 245-904-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 94.0 %