exo-Tetrahydrodicyclopentadiene ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: exo-Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane, (3aR,4S,7R,7aS)-rel-Octahydro-1H-4,7-methanoindene
T1994-25G T1994-5G
TCIAT1994-25GEA 6075 NOK
TCIAT1994-25G TCIAT1994-5G
exo-Tetrahydrodicyclopentadiene ≥94.0% (by GC)
exo-Tetrahydrodicyclopentadiene
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Flash punkt: 55°C
MDL nummer: MFCD01714931
CAS-nummer: 2825-82-3
EINECS: 220-585-8
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %