(3-Isocyanatopropyl)trimethoxysilane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Isocyanic acid 3-(Trimethoxysilyl)propyl ester, 3-(Trimethoxysilyl)propyl Isocyanate
T2044-100G T2044-25G
TCIAT2044-100GEA 1325 NOK
TCIAT2044-100G TCIAT2044-25G
(3-Isocyanatopropyl)trimethoxysilane ≥97.0% (by GC)
(3-Isocyanatopropyl)trimethoxysilane
Formel: C₇H₁₅NO₄Si
MW: 205,29 g/mol
Kokepunkt: 75°C
Flash punkt: 108°C
MDL nummer: MFCD00015793
CAS-nummer: 15396-00-6
EINECS: 239-415-9
FN: 2927
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %