2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene
T2049-25G T2049-5G
TCIAT2049-25GEA 3650 NOK
TCIAT2049-25G TCIAT2049-5G
2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane ≥97.0% (by GC)
2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₇H₈O₂S
MW: 156,20 g/mol
Kokepunkt: 111°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01924576
CAS-nummer: 58268-08-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %