2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-D-mannopyranose ≥93.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
T2056-1G T2056-5G
TCIAT2056-1GEA 1200 NOK
TCIAT2056-1G TCIAT2056-5G
2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-D-mannopyranose ≥93.0% (by HPLC)
2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-D-mannopyranose
Formel: C₃₄H₂₈O₁₀
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD02683399
CAS-nummer: 113544-59-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Melting point 179.0 to 185.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -75.0 to -80.0 deg (C=1, CHCl3)