1-(Trifluoroacetyl)piperidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-Trifluoroacetyl Piperidine
T2087-25G T2087-5G
TCIAT2087-25GEA 2400 NOK
TCIAT2087-25G TCIAT2087-5G
1-(Trifluoroacetyl)piperidine ≥98.0% (by GC)
1-(Trifluoroacetyl)piperidine
Formel: C₇H₁₀F₃NO
MW: 181,16 g/mol
Kokepunkt: 77°C
Flash punkt: 76°C
MDL nummer: MFCD00466213
CAS-nummer: 340-07-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %