1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
T2196-1G T2196-200MG
TCIAT2196-1GEA 3800 NOK
TCIAT2196-1G TCIAT2196-200MG
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥97.0% (by HPLC)
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose
Formel: C₁₄H₁₉N₃O₉
MW: 373,32 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
CAS-nummer: 80321-89-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +2.5 to +3.8 deg (C=1, CHCl3)