2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-ɑ-D-galactopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate ≥95.0% (by HPLC)
Synonymer: (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Acetoxymethyl)-6-(2,2,2-trichloro-1-iminoethoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
T2295-1G T2295-5G
TCIAT2295-1G TCIAT2295-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-ɑ-D-galactopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate ≥95.0% (by HPLC)
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-galactopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate
Formel: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
MW: 492,68 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD07369652
CAS-nummer: 86520-63-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +109 to +115 deg (C=1, CHCl3)