Tris(4-nitrophenyl)amine ≥96.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
T2333-25G T2333-5G
TCIAT2333-25GEA 3550 NOK
TCIAT2333-25G TCIAT2333-5G
Tris(4-nitrophenyl)amine ≥96.0% (by HPLC)
Tris(4-nitrophenyl)amine
Formel: C₁₈H₁₂N₄O₆
Smeltepunkt: 280°C
MDL nummer: MFCD00024636
CAS-nummer: 20440-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f8065f0673f0c868ac2ecd832078694ac926bc9&vid=6f8065f0673f0c868ac2ecd832078694ac926bc9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%