Trimethyl-1,2,3-propanetricarboxylate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-(Methoxycarbonyl)pentanedioic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 3-(Methoxycarbonyl)pentanedioate, 1,2,3-Propanetricarboxylic Acid Trimethyl Ester
T2429-1G T2429-5G
TCIAT2429-1GEA 570 NOK
TCIAT2429-1G TCIAT2429-5G
Trimethyl-1,2,3-propanetricarboxylate ≥97.0% (by GC)
Trimethyl-1,2,3-propanetricarboxylate
Formel: C₉H₁₄O₆
MW: 218,21 g/mol
Kokepunkt: 150°C
Tetthet: 1,18
MDL nummer: MFCD00040552
CAS-nummer: 6138-26-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %