1H,1H-Tridecafluoroheptyl iodide ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1H,1H-Perfluoro-1-iodoheptane, 1H,1H-Tridecafluoro-1-iodoheptane, 1H,1H-Perfluoroheptyl Iodide
T2482-1G T2482-5G
TCIAT2482-1GEA 785 NOK
TCIAT2482-1G TCIAT2482-5G
1H,1H-Tridecafluoroheptyl iodide ≥95.0% (by GC)
1H,1H-Tridecafluoroheptyl iodide
Formel: C₇H₂F₁₃I
MW: 459,98 g/mol
MDL nummer: MFCD00233026
CAS-nummer: 212563-43-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %