Thieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,4-Dithiapentalene
T2513-1G T2513-5G
TCIAT2513-1GEA 1175 NOK
TCIAT2513-1G TCIAT2513-5G
Thieno[3,2-b]thiophene ≥98.0% (by GC)
Thieno[3,2-b]thiophene
Formel: C₆H₄S₂
MW: 140,23 g/mol
Kokepunkt: 71°C
MDL nummer: MFCD00179479
CAS-nummer: 251-41-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C