2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Danger
T2547-25G T2547-5G
TCIAT2547-25GEA 14250 NOK
TCIAT2547-25G TCIAT2547-5G
2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidoyl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2,2-Trifluoro-N-phenylacetimidoyl chloride
Formel: C₈H₅ClF₃N
MW: 207,58 g/mol
Kokepunkt: 53°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11042687
CAS-nummer: 61881-19-4
FN: 2924
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %