Tri-p-tolylamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4,4',4''-Trimethyltriphenylamine
T2558-25G T2558-5G
TCIAT2558-25GEA 3925 NOK
TCIAT2558-25G TCIAT2558-5G
Tri-p-tolylamine ≥98.0% (by GC)
Tri-p-tolylamine
Formel: C₂₁H₂₁N
MW: 287,41 g/mol
Kokepunkt: 170°C
MDL nummer: MFCD00674043
CAS-nummer: 1159-53-1
EINECS: 214-595-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C