Trimethyl(vinyloxy)silane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T2561-1G T2561-5G
TCIAT2561-1GEA 310 NOK
TCIAT2561-1G TCIAT2561-5G
Trimethyl(vinyloxy)silane ≥95.0% (by GC)
Trimethyl(vinyloxy)silane
Formel: C₅H₁₂OSi
MW: 116,24 g/mol
Kokepunkt: 75°C
Flash punkt: -19°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00054764
CAS-nummer: 6213-94-1
EINECS: 228-281-7
FN: 1993
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %