1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]benzotriazole ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Teoc-OBt
T2590-1G T2590-5G
TCIAT2590-1GEA 1550 NOK
TCIAT2590-1G TCIAT2590-5G
1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]benzotriazole ≥98.0% (by HPLC)
1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]benzotriazole
Formel: C₁₂H₁₇N₃O₃Si
MW: 279,37 g/mol
CAS-nummer: 113306-55-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 14.30 to 15.80 %