N-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]succinimide ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl (2-(trimethylsilyl)ethyl) carbonate, Teoc-OSu
T2591-1G T2591-5G
TCIAT2591-1GEA 485 NOK
TCIAT2591-1G TCIAT2591-5G
N-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]succinimide ≥98.0% (by total nitrogen basis)
N-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]succinimide
Formel: C₁₀H₁₇NO₅Si
MW: 259,33 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02683467
CAS-nummer: 78269-85-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C