O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(Aminooxy)tetrahydro-2H-pyran, N-(2-tetrahydropyranyloxy)amine, O-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)hydroxylamine
T2598-1G T2598-5G
TCIAT2598-1GEA 325 NOK
TCIAT2598-1G TCIAT2598-5G
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine ≥98.0% (by GC)
O-(Tetrahydropyran-2-yl)-hydroxylamine
Formel: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,148 g/mol
Kokepunkt: 81°C
Smeltepunkt: 36°C
MDL nummer: MFCD01321374
CAS-nummer: 6723-30-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %