1,2,3-Tri-O-acetyl-5-deoxy-β-D-ribofuranose ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (2S,3R,4R,5R)-5-Methyltetrahydrofuran-2,3,4-triyl triacetate
T2607-25G T2607-5G
TCIAT2607-25GEA 2050 NOK
TCIAT2607-25G TCIAT2607-5G
1,2,3-Tri-O-acetyl-5-deoxy-β-D-ribofuranose ≥98.0% (by GC)
1,2,3-Tri-O-acetyl-5-deoxy-beta-D-ribofuranose
Formel: C₁₁H₁₆O₇
MW: 260,24 g/mol
MDL nummer: MFCD08458459
CAS-nummer: 62211-93-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -19.0 to -23.0 deg (C=2, EtOH)