Tetrakis(2,4-pentanedionato)titanium(IV) ∼63% in isopropanol (IPA)
Leverandør: TCI
Danger
T2610-25G T2610-500G
TCIAT2610-25GEA 220 NOK
TCIAT2610-25G TCIAT2610-500G
Tetrakis(2,4-pentanedionato)titanium(IV) ∼63% in isopropanol (IPA)
Tetrakis(2,4-pentanedionato)titanium(IV)
Formel: C₂₀H₂₈O₈Ti
MW: 444,30 g/mol
MDL nummer: MFCD00045004
CAS-nummer: 17501-79-0
EINECS: 241-511-0
FN: 1219
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Concentration (Gravimetric Method) 63.0 to 68.0 w/w%