2-Thiophenemethanethiol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-(Mercaptomethyl)thiophene, Thenyl Mercaptan
T2613-1G T2613-5G
TCIAT2613-1GEA 635 NOK
TCIAT2613-1G TCIAT2613-5G
2-Thiophenemethanethiol ≥95.0% (by GC)
2-Thiophenemethanethiol
Formel: C₅H₆S₂
MW: 130,22 g/mol
Kokepunkt: 86°C
MDL nummer: MFCD00107135
CAS-nummer: 6258-63-5
EINECS: 228-394-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %