1,3,5-Tri-O-benzoyl-ɑ-D-ribofuranose ≥97.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,3,5-Tri-O-benzoyl-α-D-ribofuranose, 1,3,5-Tri-O-benzoyl-a-D-ribofuranose
T2641-25G T2641-5G
TCIAT2641-25GEA 2800 NOK
TCIAT2641-25G TCIAT2641-5G
1,3,5-Tri-O-benzoyl-ɑ-D-ribofuranose ≥97.0% (by HPLC)
1,3,5-Tri-O-benzoyl-alpha-D-ribofuranose
Formel: C₂₆H₂₂O₈
MW: 462,45 g/mol
MDL nummer: MFCD00080818
CAS-nummer: 22224-41-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +82.0 to +88.0 deg (C=1, CHCl3)