1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4,4''-Dibromo-5'-(4-bromophenyl)-1,1':3',1''-terphenyl
T2644-1G T2644-5G
TCIAT2644-1GEA 340 NOK
TCIAT2644-1G TCIAT2644-5G
1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene ≥98.0% (by HPLC)
1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene
Formel: C₂₄H₁₅Br₃
MW: 543,10 g/mol
Smeltepunkt: 263°C
MDL nummer: MFCD00362911
CAS-nummer: 7511-49-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%