4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
T2645-1G
T2645-5G
TCIAT2645-1GEA
1025
NOK
TCIAT2645-1G
TCIAT2645-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide ≥95.0% (by GC)
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide
Formel:
C₆H₁₃O₃P MW: 164,14 g/mol |
MDL nummer:
MFCD09836231 CAS-nummer: 16352-18-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 102.0 to 109.0 deg-C |