(3-Glycidoxypropyl)triethoxysilane ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Geniosil GF 82, Glycidyl 3-Triethoxysilylpropyl ether, Triethoxy(3-glycidyloxypropyl)silane, (3-Glycidyloxypropyl)triethoxysilane, Triethoxy(3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl)silane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)triethoxysilane
T2675-25G T2675-5G
TCIAT2675-25GEA 420 NOK
TCIAT2675-25G TCIAT2675-5G
(3-Glycidoxypropyl)triethoxysilane ≥96.0% (by GC)
(3-Glycidoxypropyl)triethoxysilane
Formel: C₁₂H₂₆O₅Si
MW: 278,42 g/mol
Kokepunkt: 135°C
Flash punkt: 118°C
MDL nummer: MFCD01311705
CAS-nummer: 2602-34-8
EINECS: 220-011-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0f9d2b17c0dd9c805e75996f9a8f045e8d962e3&vid=f0f9d2b17c0dd9c805e75996f9a8f045e8d962e3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %