Tantal pentaklorid, vannfri ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Tantalum (V) chloride
T2684-5G T2684-25G
TCIAT2684-5GEA 405 NOK
TCIAT2684-5G TCIAT2684-25G
Tantal pentaklorid, vannfri ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Tantal pentaklorid
Formel: Cl₅Ta
MW: 358,21 g/mol
Kokepunkt: 239°C
Smeltepunkt: 220°C
MDL nummer: MFCD00011253
CAS-nummer: 7721-01-9
EINECS: 231-755-6
FN: 3260
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,09054
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %