1,2,3,4-Tetramethyl-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylic dianhydride
Leverandør: TCI
Warning
T2697-1G T2697-5G
TCIAT2697-1GEA 1325 NOK
TCIAT2697-1G TCIAT2697-5G
1,2,3,4-Tetramethyl-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylic dianhydride
1,2,3,4-Tetramethyl-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylic dianhydride
Formel: C₁₂H₁₂O₆
Smeltepunkt: 380°C
CAS-nummer: 64198-16-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 56.00 to 57.70 %