2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethanone
T2722-25G T2722-5G
TCIAT2722-25GEA 3200 NOK
TCIAT2722-25G TCIAT2722-5G
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone ≥98.0% (by GC)
2',4'-Difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetophenone
Formel: C₁₀H₇F₂N₃O
MW: 223,18 g/mol
MDL nummer: MFCD02093825
CAS-nummer: 86404-63-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C