Thieno[2,3-b]thiophene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,6-Dithiapentalene
T2729-1G T2729-5G
TCIAT2729-1GEA 1450 NOK
TCIAT2729-1G TCIAT2729-5G
Thieno[2,3-b]thiophene ≥97.0% (by GC)
Thieno[2,3-b]thiophene
Formel: C₆H₄S₂
MW: 140,22 g/mol
Kokepunkt: 226°C
Smeltepunkt: 7°C
Flash punkt: 93°C
MDL nummer: MFCD02824126
CAS-nummer: 250-84-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %