4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-(4-(Bromomethyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine, 3-[4-(Bromomethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
T2819-200MG T2819-1G
TCIAT2819-200MGEA 1225 NOK
TCIAT2819-200MG TCIAT2819-1G
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide ≥95.0% (by HPLC)
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide
Formel: C₉H₆BrF₃N₂
MW: 279,06 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD19442581
CAS-nummer: 92367-11-8
FN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7e8f380e3171f72cf0bc583a30481a7f059bf70&vid=b7e8f380e3171f72cf0bc583a30481a7f059bf70&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 area%