2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
T2838-1G T2838-5G
TCIAT2838-1GEA 1300 NOK
TCIAT2838-1G TCIAT2838-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde ≥98.0% (by GC)
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde
Formel: C₇H₄F₃NO
MW: 175,11 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01862647
CAS-nummer: 386704-12-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afe586afad53d142e34cbd8b9a9e6e931db7e9b7&vid=afe586afad53d142e34cbd8b9a9e6e931db7e9b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C