BAY 11-7082 ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (E)-3-(p-Toluenesulphonyl)acrylonitrile, (E)-3-Tosylacrylonitrile
T2846-1G T2846-100MG
TCIAT2846-1GEA 6600 NOK
TCIAT2846-1G TCIAT2846-100MG
BAY 11-7082 ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
BAY 11-7082
Formel: C₁₀H₉NO₂S
MW: 207,25 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00712162
CAS-nummer: 19542-67-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C