2-Thiophenesulphonamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
Thiophene-2-sulphonamide
T2851-1G
T2851-5G
TCIAT2851-1GEA
405
NOK
TCIAT2851-1G
TCIAT2851-5G
2-Thiophenesulphonamide ≥98.0% (by GC)
2-Thiophenesulphonamide
Formel:
C₄H₅NO₂S₂ MW: 163,21 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00185853 CAS-nummer: 6339-87-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 144.0 to 149.0 deg-C |