3-Trimethylsilylpropynal ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-(Trimethylsilyl)-2-propynal
T2907-1G T2907-5G
TCIAT2907-1GEA 1700 NOK
TCIAT2907-1G TCIAT2907-5G
3-Trimethylsilylpropynal ≥97.0% (by GC)
3-Trimethylsilylpropynal
Formel: C₆H₁₀OSi
MW: 126,23 g/mol
Kokepunkt: 45°C
Flash punkt: 29°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01103709
CAS-nummer: 2975-46-4
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd45f446a7c3efc9e486e3612c10925441d39f3e&vid=dd45f446a7c3efc9e486e3612c10925441d39f3e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %