Tin(IV) 2,3-naphthalocyanine dichloride
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Dichloro(2,3-naphthalocyanato)tin(IV)
T2940-200MG T2940-1G
TCIAT2940-200MGEA 1400 NOK
TCIAT2940-200MG TCIAT2940-1G
Tin(IV) 2,3-naphthalocyanine dichloride
Tin(IV) 2,3-naphthalocyanine dichloride
Formel: C₄₈H₂₄Cl₂N₈Sn
MW: 902,39 g/mol
MDL nummer: MFCD00171716
CAS-nummer: 26857-61-4
FN: 3146
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e0b88cbef86cd54f181fed6ff94541b4a9f2f17&vid=8e0b88cbef86cd54f181fed6ff94541b4a9f2f17&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 60.70 to 67.10 %