3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,3',5,5'-Tetramethyl-1,1'-biphenyl
T2948-1G T2948-5G
TCIAT2948-1GEA 650 NOK
TCIAT2948-1G TCIAT2948-5G
3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl
Formel: C₁₆H₁₈
MW: 210,32 g/mol
MDL nummer: MFCD00051910
CAS-nummer: 25570-02-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81d16ab0c740d19bc666cb617eb78a4ffd2408b6&vid=81d16ab0c740d19bc666cb617eb78a4ffd2408b6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C