1-(2,4,6-Triisopropylphenylsulphonyl)-1,2,4-triazole ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-((2,4,6-Triisopropylphenyl)sulphonyl)-1H-1,2,4-triazole
T2951-1G T2951-5G
TCIAT2951-1GEA 220 NOK
TCIAT2951-1G TCIAT2951-5G
1-(2,4,6-Triisopropylphenylsulphonyl)-1,2,4-triazole ≥98.0% (by HPLC)
1-(2,4,6-Triisopropylphenylsulphonyl)-1,2,4-triazole
Formel: C₁₇H₂₅N₃O₂S
MW: 335,47 g/mol
MDL nummer: MFCD00014089
CAS-nummer: 54230-60-3
EINECS: 259-035-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f335ea41f63128be8fe557e204c308061c261f28&vid=f335ea41f63128be8fe557e204c308061c261f28&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 12.00 to 13.00 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C