Tetrakis(4-bromophenyl)methane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T2960-1G T2960-5G
TCIAT2960-1GEA 1650 NOK
TCIAT2960-1G TCIAT2960-5G
Tetrakis(4-bromophenyl)methane ≥95.0% (by GC)
Tetrakis(4-bromophenyl)methane
Formel: C₂₅H₁₆Br₄
Smeltepunkt: 300°C
MDL nummer: MFCD19688472
CAS-nummer: 105309-59-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ceff15eae8e0465e19557a41dc9b356487d896b&vid=8ceff15eae8e0465e19557a41dc9b356487d896b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %