1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Allylhexafluoroisopropanol
T2968-5G T2968-25G
TCIAT2968-5GEA 835 NOK
TCIAT2968-5G TCIAT2968-25G
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol ≥98.0% (by GC)
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol
Formel: C₆H₆F₆O
MW: 208,10 g/mol
Kokepunkt: 100°C
MDL nummer: MFCD03092986
CAS-nummer: 646-97-9
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %